Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette a bassa ritenzione con barriera ART™
Codice prodotto. 10530492
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μl
20 µl
100 µl
200 µl
1000 µl
Modello:
ART 10
ART 10 REACH
ART 1000
ART 100E
ART 10F
ART 200
ART 20P
Stile punta:
Bassa ritenzione, SoftFit, Low Retention
Bassa ritenzione, lunghezza estesa, MicroPoint, Low Retention, Micro Point
Bassa ritenzione, puntale micro, Micro Point
Low Retention, Micro Point
Punta micro, bassa ritenzione, Micro Point
Fit for Purpose:
Sterile and PCR Ready
Dimensione della confezione:
pezzi 800
pezzi 960
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Modello Stile punta Fit for Purpose Dimensione della confezione
10530492 10 μl ART 10 Bassa ritenzione, puntale micro, Micro Point Sterile and PCR Ready pezzi 960
10540492 10 μl ART 10 REACH Bassa ritenzione, lunghezza estesa, MicroPoint, Low Retention, Micro Point Sterile and PCR Ready pezzi 960
10048471 10 μl ART 10F Low Retention, Micro Point Sterile and PCR Ready pezzi 960
10251772 20 µl ART 20P Punta micro, bassa ritenzione, Micro Point Sterile and PCR Ready pezzi 960
10314042 100 µl ART 100E Punta micro, bassa ritenzione, Micro Point - pezzi 960
10333322 200 µl ART 200 Punta micro, bassa ritenzione, Micro Point Sterile and PCR Ready pezzi 960
11535454 1000 µl ART 1000 Bassa ritenzione, SoftFit, Low Retention Sterile and PCR Ready pezzi 800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10530492 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 213905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00€
    132.80€ / pezzi 960
    Risparmia 21.20€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Eliminate sample retention with these specially designed pipette tips.
Get Thermo Scientific™ ART™ Barrier Low-Retention Pipette Tips, which are specifically designed for eliminating sample retention within the pipette tip.
  • La superficie interna è altamente idrofobica, per incrementare la riproducibilità e la precisione dei campioni
  • I puntali extra trasparenti consentono di visualizzare agevolmente i campioni
  • I puntali vengono sigillati se esposti a potenziali contaminanti
  • Certificati apirogeni, esenti da RNasi, DNasi, ATP ed endotossine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Descrizione ART 10, Filtered, Sterile, Rack
Volume (sistema metrico) 10 μl
Filtrato Con filtro
Sterilità Sterile
Colore Trasparente
Autoclavabile Not Autoclavable
Modello ART 10
Dichiarazioni di pulizia Certificati apirogeni, esenti da RNasi, DNasi, ATP ed endotossine
Formato In rack
Stile punta Bassa ritenzione, puntale micro, Micro Point
Imballaggio Rack, 10 x 96
Product Line ART
Fit for Purpose Sterile and PCR Ready
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.