Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette a bassa ritenzione con barriera ART™
Descrizione
Get Thermo Scientific™ ART™ Barrier Low-Retention Pipette Tips, which are specifically designed for eliminating sample retention within the pipette tip.
- La superficie interna è altamente idrofobica, per incrementare la riproducibilità e la precisione dei campioni
- I puntali extra trasparenti consentono di visualizzare agevolmente i campioni
- I puntali vengono sigillati se esposti a potenziali contaminanti
- Certificati apirogeni, esenti da RNasi, DNasi, ATP ed endotossine
Specifica
Specifica
| Descrizione | ART 10 REACH Low retention, Racked, Sterile |
| Volume (sistema metrico) | 10 μl |
| Filtrato | Con filtro |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | Trasparente |
| Modello | ART 10 REACH |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.71 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 43.3 mm |
| Dichiarazioni di pulizia | Certificati apirogeni, esenti da RNasi, DNasi, ATP ed endotossine |
| Formato | In rack |
| Vedi altri risultati |