Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette specialistici con barriera ART™
Descrizione
Perform applications consistently and accurately by using Thermo Scientific™ ART™ Barrier Specialty Pipette Tips, which seal when exposed to potential contaminants, trapping them inside the barrier. ART barrier specialty tips are designed to aid in pipetting for a variety of applications. Extended length, Thermo Scientific™ REACH™ tips provide an extra level of contamination control.
Caratteristiche:
- I puntali sterili sono certificati privi di RNasi, DNasi e pirogeni
- Disponibilità di confezioni sterili, non sterili e con diverse opzioni di confezionamento
- Prodotto secondo i più elevati standard di qualità industriali
Ideati per agevolare il pipettaggio in svariate applicazioni:
Lunghezza estesa per prevenire contaminazioni evitando che l'asta della pipetta venga inserita nel contenitore del campione
Caricamento di gel per il caricamento di gel di acrilammide o di agarosio
Foro ampio per genomica per DNA genomico, linee cellulari fragili e altri materiali viscosi
Solvente sicuro per acidi, basi e solventi organici aggressivi
Compatibile con:
SoftFit™ i puntali per pipetta consentono un pipettaggio preciso e costante con pipette multicanale
Ergonomico i puntali per pipetta sono ideati per le pipette Gilson Pipetteman™ e Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus
Spezifikation
Spezifikation
| Descrizione | ART XLP 200, Filtered, Sterile, |
| Volume (sistema metrico) | 200 µl |
| Filtrato | Con filtro |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | Natural |
| Modello | ART XLP 200 |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 3.59 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 91.2 mm |
| Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor and Endotoxin Free |
| Formato | In rack |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.