Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette specialistici con barriera ART™
Description
Perform applications consistently and accurately by using Thermo Scientific™ ART™ Barrier Specialty Pipette Tips, which seal when exposed to potential contaminants, trapping them inside the barrier. ART barrier specialty tips are designed to aid in pipetting for a variety of applications. Extended length, Thermo Scientific™ REACH™ tips provide an extra level of contamination control.
Caratteristiche:
- I puntali sterili sono certificati privi di RNasi, DNasi e pirogeni
- Disponibilità di confezioni sterili, non sterili e con diverse opzioni di confezionamento
- Prodotto secondo i più elevati standard di qualità industriali
Ideati per agevolare il pipettaggio in svariate applicazioni:
Lunghezza estesa per prevenire contaminazioni evitando che l'asta della pipetta venga inserita nel contenitore del campione
Caricamento di gel per il caricamento di gel di acrilammide o di agarosio
Foro ampio per genomica per DNA genomico, linee cellulari fragili e altri materiali viscosi
Solvente sicuro per acidi, basi e solventi organici aggressivi
Compatibile con:
SoftFit™ i puntali per pipetta consentono un pipettaggio preciso e costante con pipette multicanale
Ergonomico i puntali per pipetta sono ideati per le pipette Gilson Pipetteman™ e Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus
Specifications
Specifications
| Descrizione | ART 1000 REACH, Filtered, Sterile, Rack |
| Volume (sistema metrico) | 1000 μl |
| Filtrato | Con filtro |
| Sterilità | Sterile |
| Modello | ART 1000 REACH |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4.66 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 11.85cm |
| Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor and Endotoxin Free |
| Formato | In rack |
| Stile punta | Lunghezza estesa |
| Show More |