Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette con filtro ART™, foro ampio
Description
I puntali per pipette a foro ampio Thermo Scientific™ ART™ si sigillano in caso di esposizione a potenziali contaminanti intrappolandoli nella barriera e consentono di svolgere applicazioni in modo costante e accurato. I puntali ART sono ideati per agevolare il pipettaggio in numerose applicazioni.
Caratteristiche:
- I puntali sterili sono certificati privi di RNasi, DNasi e pirogeni
- Disponibilità di confezioni sterili, non sterili e con diverse opzioni di confezionamento
- Prodotto secondo i più elevati standard di qualità industriali
- Foro ampio per genomica per DNA genomico, linee cellulari fragili e altri materiali viscosi
Compatibile con:
SoftFit™ i puntali per pipetta consentono un pipettaggio preciso e costante con pipette multicanale
Ergonomico i puntali per pipetta sono ideati per le pipette Gilson Pipetteman™ e Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus
Specifications
Specifications
| Descrizione | ART 200G, Filtered, Sterile, Lift-off Lid Rack |
| Volume (sistema metrico) | 200 μl |
| Filtrato | Con filtro |
| Sterilità | Sterile |
| Modello | ART 200G |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.96 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 49.7 mm |
| Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor and Endotoxin Free |
| Formato | Lift-off Lid Rack |
| Stile punta | Foro ampio per genomica |
| Show More |