Learn More
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Filtered Pipette Tips in Hinged Racks
Descrizione
Pipette samples with the accuracy and precision you expect from your pipette, every time with these pipette tips. For use with Rainin™ LTS pipettes.
Pipette samples with the accuracy and precision you expect from your pipette, every time with Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipette tips. For use with Rainin™ LTS pipettes.
- Hinged rack provides easy one-hand access to tips
- Color-coded inserts allow quick identification of tip volume
Specifica
Specifica
| Descrizione | 300 μL, Filtered, Sterile, Hinged Rack |
| Volume (sistema metrico) | 300 μL |
| Filtrato | Con filtro |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | Natural |
| Modello | 300L |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2.26 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 5.75cm |
| Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase, DNA, ATP, and Endotoxin Free |
| Formato | Rack con coperchio incernierato |
| Vedi altri risultati |