Learn More
Artemether, MedChemExpress
Codice prodotto. 16452376
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Codice prodotto. 16452376
Marca: Medchem Express HYN0402
MedChemExpress Artemether is an antimalarial for the treatment of resistant strains of falciparum malaria.
Artemether is an antimalarial for the treatment of resistant strains of falciparum malaria.
Specifica
Materiale o nome chimico Artemether
Forma fisica Solid
CAS 71963-77-4
Colore Off-White
Quantità 500 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H26O5
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo Dihydroqinghaosu methyl ether Dihydroartemisinin methyl ether SM224
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (335.15 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES C[C@H]1[C@@H](OC)O[C@@]2([H])[C@]34[C@@]([C@H](C)CC[C@]41[H])([H])CC[C@@](O2)(C)OO3
Molecular Weight (g/mol) 298.37
Peso formulazione 298.37
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.