Learn More
Artemisinin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16462006
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16462006 500 mg 500mg
16401376 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16462006 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0094
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
MedChemExpress Artemisinin (Qinghaosu), a sesquiterpene lactone, is an anti-malarial drug isolated from the aerial parts of Artemisia annua L. plants. Artemisinin inhibits AKT signaling pathway by decreasing pAKT in a dose-dependent manner. Artemisinin reduces cancer cell proliferation, migration, invasion, tumorigenesis and metastasis and has neuroprotective effects.
Artemisinin (Qinghaosu), a sesquiterpene lactone, is an anti-malarial drug isolated from the aerial parts of Artemisia annua L. plants. Artemisinin inhibits AKT signaling pathway by decreasing pAKT in a dose-dependent manner. Artemisinin reduces cancer cell proliferation, migration, invasion, tumorigenesis and metastasis and has neuroprotective effects.
Specifica
Materiale o nome chimico Artemisinin
Forma fisica Solid
CAS 63968-64-9
Colore White
Quantità 500 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H22O5
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Sinonimo Qinghaosu NSC 369397
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (177.10 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1[C@H](C)[C@]2([H])CC[C@@H](C)[C@]3([H])CC[C@@](O4)(C)OO[C@]32[C@]4([H])O1
Molecular Weight (g/mol) 282.33
Peso formulazione 282.33
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only