Learn More
Artemisinin, TRC
Codice prodotto. 30135139
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135139 100 mg 100mg
30134081 500 mg 500mg
30009819 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135139 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA777500100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-01-2027
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63968-64-9
Formula molecolare C15 H22 O5
Molecular Weight (g/mol) 282.33
Sinonimo Artemisinin, (3R,5aS,6R,8aS,9R,12S,12aR)-Octahydro-3,6,9-trimethyl-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin-10(3H)-one
IUPAC Name (1R,4S,5R,8S,9R,12S,13R)-1,5,9-trimethyl-11,14,15,16-tetraoxatetracyclo[10.3.1.04,13.08,13]hexadecan-10-one
SMILES C[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H](C)C(=O)O[C@@H]3O[C@@]4(C)CC[C@@H]1[C@@]23OO4
Specifica
Materiale o nome chimico Artemisinin
Nomi componenti o analita Artemisinin
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C15H22O5/c1-8-4-5-11-9(2)12(16)17-13-15(11)10(8)6-7-14(3,18-13)19-20-15/h8-11,13H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-,10+,11+,13-,14-,15-/m1/s1
Tipo di soluzione Neat
Industry Type Forensics
Quantità 100 mg
Peso formulazione 282.1467