Learn More
Artemisitene, TRC
Codice prodotto. 30010053
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30010053 50 mg 50mg
30005820 25 mg 25mg
30006223 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30010053 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA77755050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101020-89-7
Formula molecolare C15 H20 O5
Molecular Weight (g/mol) 280.32
Sinonimo (3R,5aS,6R,8aS,12S,12aR)-Octahydro-3,6-dimethyl-9-methylene-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin-10(3H)-one, (+)-Artemisitene, Dehydroqinghaosu;
IUPAC Name (1R,4S,5R,8S,12S,13R)-1,5-dimethyl-9-methylidene-11,14,15,16-tetraoxatetracyclo[10.3.1.04,13.08,13]hexadecan-10-one
SMILES C[C@@H]1CC[C@H]2C(=C)C(=O)O[C@@H]3O[C@@]4(C)CC[C@@H]1[C@@]23OO4
Specifica
Materiale o nome chimico Artemisitene
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H20O5/c1-8-4-5-11-9(2)12(16)17-13-15(11)10(8)6-7-14(3,18-13)19-20-15/h8,10-11,13H,2,4-7H2,1,3H3/t8-,10+,11+,13-,14-,15-/m1/s1
Peso formulazione 280.1311
Percent Purity >95%