missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Arylsulfatase B/ARSB Antibody [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30620194 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30620194 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30620194 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore AF4415MFV450

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Sheep Polyclonal Antibody

Arylsulfatase B/ARSB Polyclonal antibody specifically detects Arylsulfatase B/ARSB in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Arylsulfatase B/ARSB
Applicazioni Immunohistochemistry, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato mFluor Violet 450 SE
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene arylsulfatase B, ASB, EC 3.1.6.12, G4S, MPS6, N-acetylgalactosamine-4-sulfatase
Specie ospite Sheep
Immunogeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human Arylsulfatase B/ARSB, Ser37-Met533 (Val376Met), Accession # P15848
Metodo di purificazione Antigen Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 411
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.