missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
- Molecular weight: 372.4 Da
- Purity: >95%
- Form: Solid
- Mechanism: Potent, selective, ATP competitive JNK inhibitor (IC50 values are 150, 220 and 70 nM for hJNK1, 2 and 3 respectively)
- Key effects: Reduces cell adhesion and migration in cancer cells; shows neuroprotective and anti-ischemic effects in vivo
- Properties: Blood-brain barrier and cell-permeable
- Storage: Store at -20°C
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Tampone | 100% 2-(1,3-benzothiazol-2-yl)-2-[2-(2-pyridin-3-ylethylamino)pyrimidin-4-yl]acetonitrile |
| Content And Storage | Store at -20°C. |
| Forma | Solid |
| Shipping Condition | Ambient |
| Target Molecule | JNK |
| Formulazione | 100% 2-(1,3-benzothiazol-2-yl)-2-[2-(2-pyridin-3-ylethylamino)pyrimidin-4-yl]acetonitrile |
| Quantità | 1 mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer research, Neuroscience research |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?