Learn More
Ascarite™ II, CO2 absorbent, 20-30 mesh, capacity: 40-50%, product of Arthur H. Thomas Company
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Gas Adsorbent
Especificaciones
Especificaciones
| Materiale o nome chimico | Ascarite(II)™, CO2 absorbent, 20-30 mesh, capacity: 40-50% |
| Nota nome | 20- to 30-mesh |
| Colore | Beige to Brown |
| Forma fisica | Granular |
| CAS | 81133-20-2, 1310-73-2, 7631-86-9 |
| Quantità | 500 g |
| Numero MDL | MFCD00132264 |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Dimensione particelle | Particle size analysis: 20 to 30 mesh |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ascarite(II), CO2 absorbent, product of Arthur H. Thomas Company
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Sodium hydroxide
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido