Learn More
Ascarite™ II, CO2 absorbent, 20-30 mesh, capacity: 40-50%, product of Arthur H. Thomas Company
Codice prodotto. 10627504 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10627504 100 g Glass Bottle 100g
10481631 500 g Glass Bottle 500g
15224684 2.5 kg Glass Bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10627504 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 208091000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ascarite(II), CO2 absorbent, 20-30 mesh, capacity: 40-50%, CAS Number-81133-20-2, 1310-73-2, 7631-86-9, 100g, Beige to Brown, Danger, GHS H Statement: Causes severe skin burns and eye damage. | CAS: 81133-20-2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Gas Adsorbent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Ascarite(II)™, CO2 absorbent, 20-30 mesh, capacity: 40-50%
Nota nome 20- to 30-mesh
Colore Beige to Brown
Forma fisica Granular
CAS 81133-20-2, 1310-73-2, 7631-86-9
Quantità 100 g
Numero MDL MFCD00132264
Imballaggio Glass Bottle
Dimensione particelle Particle size analysis: 20 to 30 mesh
compliance-icons
Product Identifier
  • Ascarite(II), CO2 absorbent, product of Arthur H. Thomas Company
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Hazard Statement
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide