Learn More
Novus Biologicals™ ASCIZ 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18675100 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18675100 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18675100 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00023300T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-08-2026
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Bersaglio ASCIZ
Sinonimo ASCIZ, ATM INteracting protein, ATM interactor, ATM/ATR-substrate CHK2-interacting zinc finger protein, ATM/ATR-Substrate Chk2-Interacting Zn++-finger protein, DKFZp779K1455, FLJ50270, FLJ61620, FLJ76795, KIAA0431, zinc finger protein 822, ZNF822
Simbolo del gene ATMIN