Learn More
Ascomycin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16495748
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16495748 10 mg 10mg
16491907 50 mg 50mg
16466226 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16495748 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13557
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress Ascomycin (Immunomycin; FR-900520; FK520) is an ethyl analog of Tacrolimus (FK506) with strong immunosuppressant properties. Ascomycin is also a macrocyclic polyketide antibiotic with multiple biological activities such as anti-malarial, anti-fungal and anti-spasmodic. Ascomycin prevents graft rejection and has potential for varying skin ailments research.
Ascomycin (Immunomycin
Specifica
Materiale o nome chimico Ascomycin
Forma fisica Powder
CAS 104987-12-4
Colore White
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C43H69NO12
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo Immunomycin FR-900520 FK520
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 39 mg/mL (49.24 mM)
SMILES O=C([C@@](CCCC1)([H])N1C(C([C@@]2(O)[C@H](C)C[C@H](OC)[C@@](O2)([H])[C@@H](OC)C[C@@H](C)C/C(C)=C/[C@H]3CC)=O)=O)O[C@H](/C(C)=C/[C@H]4C[C@@H](OC)[C@H](O)CC4)[C@H](C)[C@@H](O)CC3=O
Molecular Weight (g/mol) 792.01
Peso formulazione 792.01
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only