Specifica
| CAS | 50-81-7 |
| Formula molecolare | C6H8O6 |
| Numero MDL | MFCD00064328 |
| Quantità | 100 ml |
| Sinonimo | l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l +-ascorbic acid, l-ascorbate, ascorbicap, cevitamic acid, ascorbate, ascoltin, hybrin |
| InChI Key | CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N |
| SMILES | OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O |
| IUPAC Name | (5R)-5-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 176.12 |
| PubChem CID | 54670067 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ascorbic Acid Solution. European Pharmacopoeia Ref: 1008401 (RP027)
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H360D-Può nuocere al feto.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .