Learn More
Ascorbyl palmitate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16468546
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
200mg
Codice prodotto. 16468546
Marca: Medchem Express HYB0987100mg
MedChemExpress Ascorbyl palmitate is an ester formed from ascorbic acid and palmitic acid creating an vitamin C, it is also used as an antioxidant food additive.
Ascorbyl palmitate is an ester formed from ascorbic acid and palmitic acid creating an vitamin C, it is also used as an antioxidant food additive.
Specifica
Materiale o nome chimico Ascorbyl palmitate
CAS 137-66-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H38O7
Quantità 100 mg
Sinonimo L-Ascorbic acid 6-hexadecanoate 6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (241.24 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC([C@H](O1)[C@H](COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)O)=C(O)C1=O
Molecular Weight (g/mol) 414.53
Peso formulazione 414.53
Percent Purity 99.61%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.