Learn More
Ascorbyl Palmitate, Mikromol™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
Descrizione
Ascorbyl Palmitate
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ascorbyl Palmitate |
| CAS | 137-66-6 |
| Nomi componenti o analita | Ascorbyl Palmitate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C22 H38 O7 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Ascorbyl palmitate, (2S)-2-[(2R)-3,4-Dihydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl]-2-hydroxyethyl hexadecanoate |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H38O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(24)28-16-17(23)21-19(25)20(26)22(27)29-21/h17,21,23,25-26H,2-16H2,1H3/t17-,21+/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1O)O |
| IUPAC Name | [(2S)-2-[(2R)-3,4-dihydroxy-5-oxo-2H-furan-2-yl]-2-hydroxyethyl] hexadecanoate |
| Vedi altri risultati |