Learn More
Asenapine N-Oxide, TRC
Codice prodotto. 30134701
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2.50mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134701 10 mg 10mg
30134238 2.5 mg 2.50mg
30006373 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134701 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA78801010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 128949-51-9
Formula molecolare C17 H16 Cl N O2
Molecular Weight (g/mol) 301.77
Sinonimo (3aR-trans)-5-Chloro-2,3,3a,12b-tetrahydro-2-methyl-1H-dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrole 2-Oxide;
IUPAC Name (2R,6R)-9-chloro-4-methyl-4-oxido-13-oxa-4-azoniatetracyclo[12.4.0.02,6.07,12]octadeca-1(18),7(12),8,10,14,16-hexaene
SMILES C[N+]1([O-])CC2C(C1)c3cc(Cl)ccc3Oc4ccccc24
Specifica
Materiale o nome chimico Asenapine N-oxide
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H16ClNO2/c1-19(20)9-14-12-4-2-3-5-16(12)21-17-7-6-11(18)8-13(17)15(14)10-19/h2-8,14-15H,9-10H2,1H3
Peso formulazione 301.087