Learn More
Ashcroft Utility Gauge, Back Connection
Codice prodotto. 12167750 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni quadrante (sistema imperiale):
1.5 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni quadrante (sistema imperiale) Dimensione della confezione
12167750 1.5 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12167750 Fornitore Ashcroft N. del fornitore 6800202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.35€
    14.47€ / pezzi 1
    Risparmia 0.88€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 21-12-2026
This Utility Gauge is ideal for measuring water, hydraulic oil, or gas pressure.
  • True zero indication identifies damaged gauges—increases safety and ensures accuracy.
  • Gauges include brass socket, soft-soldered phosphor bronze Bourdon tube, painted steel case, and polycarbonate lens.
Specifica
Certificazione/Conformità ANSI/ASME Grade B
Dimensioni quadrante (sistema imperiale) 1.5 in.
Dimensioni quadrante (sistema metrico) 38.1 mm
Include Socket, Bourdon Tube, Case, Lens
Materiale Steel, Polycarbonate, Brass, Phosphor Bronze
Accuracy ±3-2 to 3%
Tipo di display Analog
Gamma di pressione 0 to 30 psi
Product Type Commercial/Industrial Gauge