Learn More
Nabertherm™ Ashing Furnace with Lift Door
Codice prodotto. 15549582 Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15549582
Marca: Nabertherm™ LV152H1RN1
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed for ashing in laboratory.
  • Temperature max: 1100°C
  • Heating from four sides
  • Ceramic heating plates with integral heating element which is safeguarded against fumes and splashing, and easy to replace
  • Air exchange of more than 6 times per minute
  • Temperature uniformity due to preheating of incoming air
  • Insulation made of non-classified fiber material
  • Housing made of sheets of textured stainless steel
  • Lift door (LVT) with hot surface facing away from operator
Specifica
Tipo di unità di controllo B410
Capacità (sistema metrico) 15 L
Dimensioni interne (L x P x A) 340 x 230 x 170 mm
Larghezza (sistema metrico) 415 mm
Altezza (sistema metrico) 845 mm
Profondità (sistema metrico) 585 mm
Requisiti elettrici 1-Phase