Learn More
Fisherbrand™ Grade 14 Ashless Slowly Filtering Quantitative Filter Paper
Utilizzabili per precipitati fini quali biossido di piombo, fluoruro di calcio.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.17100kg
Descrizione
- Peso di 73 g/m2
- Spessore di 0.16 mm
- Dimensione dei pori da 5 a 13 μm
- Velocità di filtrazione di 88 sec
- Resistenza alla rottura di 1.95 kg/cm2
- Disponibilità di numerosi formati
Specifica
Ash Content: 0.007% | |
Cotton Linters | |
3 to 5 μm | |
Used in fine precipitates such as lead dioxide, calcium fluoride, nickel sulphide, zinc sulphide, dioxide and molybdate of lead | |
100/Pk. | |
Ashless Quantitative Filter Paper |
Disc | |
3 to 5 μm | |
100 sec. | |
114 | |
0.15 mm | |
150 mm |