Learn More
Asivatrep, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200099734
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1mg
5mg
Codice prodotto. Quantità unitSize
16485338 10 mg -
16458057 5 mg 5mg
16451537 50 mg -
16445976 100 mg 100mg
16441299 1 mg 1mg
5 options
Codice prodotto. 16485338
Marca: Medchem Express HY12777
MedChemExpress Asivatrep (PAC-14028) is a potent and selective transient receptor potential vanilloid type I (TRPV1) antagonist.
Asivatrep (PAC-14028) is a potent and selective transient receptor potential vanilloid type I (TRPV1) antagonist.
Specifications
Materiale o nome chimico Asivatrep
CAS 1005168-10-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H22F5N3O3S
Quantità 10 mg
Sinonimo PAC-14028
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (101.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@@H](C1=CC(F)=C(NS(=O)(C)=O)C(F)=C1)C)/C=C/C2=CC=C(C(F)(F)F)N=C2CCC
Molecular Weight (g/mol) 491.47
Peso formulazione 491.47
Percent Purity 95.14%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Show More Show Less
Research purposes only