Learn More
MedChemExpress Aspartame
Codice prodotto. 16462149
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16462149 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16462149 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYB0361
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress Aspartame (SC-18862) is a methyl ester of a dipeptide. Aspartame can be used as a synthetic nonnutritive sweetener. Aspartame is composed of phenylalanine (50%), aspartic acid (40%) and methanol (10%).
Specifications
Purezza 98.01%
CAS 22839-47-0
Content And Storage Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 294.3 g/mol
Product Type Peptides
Quantità 1 g
Shipping Condition Room temperature
Solubilità DMSO : 25 mg/mL (84.95 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (16.99 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo SC-18862