Learn More
Fisherbrand™ Sistema di aspirazione di base
Codice prodotto. 15567479 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Portata:
15 L/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata Dimensione della confezione
15567479 15 L/min. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15567479
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Progettato per l'aspirazione di liquidi chimici, biologici medicali non infiammabili. Il sistema di aspirazione di base Fisherbrand™ è un'unità compatta e portatile con una pompa a membrana resistente integrata. È possibile rimuovere facilmente e con estrema precisione i fluidi da vetrini, piastre di Petri, micropiastre, contenitori di colture cellulari e contenitori simili.
Chemical resistant oil-free aspiration station for precise and comfortable aspiration and disposal of liquids in biochemistry, microbiology and cell culture technology applications
  • 150 mbar ultimate vacuum
  • 15 l/min free air displacement
  • Superior chemical resistant diaphragm pump with long service life
  • 4 litre PP autoclavable receiver jar with automatic flow stop
  • In-line hydrophobic filter
  • Rapid action coupling hose connectors with automatic isolations valves
  • 5mm ID vacuum hose for connection to your own pipettor
  • 90-260V, 50/60Hz with Schuko & UK power leads
  • Dimensions (L x W x H), mm: 357 x 145 x 277
  • 7kg
  • Lightweight, compact, portable, chemical-duty operation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vuoto max 150 mbar
Include
  • Contenitore di raccolta sterilizzabile in autoclave in polipropilene da 4l con arresto del flusso automatico
  • Tubo per vuoto DI 5 mm per il collegamento al proprio pipettatore
  • Filtro idrorepellente   in linea
  • Connettori per cavi di accoppiamento ad azione rapida con valvole di isolamento automatiche
Requisiti elettrici 90-260V, 50/60Hz con cavi di alimentazione Schuko e UK
Dimensioni (L x P x A) 357 x 145 x 277 mm
Peso (sistema metrico) 7 kg
Portata 15 L/min.