Learn More
Grant Instruments™ Replacement Hydrophobic Filter
Codice prodotto. 13446468
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
FTA-1 Aspirator
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
13446468 FTA-1 Aspirator Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13446468 Fornitore Grant Instruments™ N. del fornitore FA1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.10€
    30.21€ / pezzi 1
    Risparmia 1.89€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Prevents contaminants from entering the pump.
  • For use with Grant FTA-1 Aspirator
  • 0.027 micron in-line filter prevents contaminants from entering the pump
  • Direction of flow indicated on filter body for correct installation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) FTA-1 Aspirator