Learn More
Hirschmann™ Aspirette™ Suction Unit Set (x 3)
Codice prodotto. 10268880
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
3.2, 6, 10 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 3
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) unitSize
10268880 3.2, 6, 10 mm pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10268880 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 9901605
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Aids in picking up and positioning diverse plane objects up to a maximum piece weight of 70 g.
  • For use with aspirette™ vacuum tweezers
  • Includes 3 suction nozzles and suction cups with 3.2, 6 and 10 mm diameters
  • Accessory item
Specifica
Product Type Suction unit set
Da utilizzare con (applicazione) Picking up, positioning plane objects
Diametro (sistema metrico) 3.2, 6, 10 mm