Learn More
R&D Systems™ Aspirin
Codice prodotto. 18035532
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18035532 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18035532 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 4092/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.13€
    109.20€ / 50mg
    Risparmia 10.93€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Cyclooxygenase inhibitor; NSAID
Inhibitor of cyclooxygenase (COX)-1. Blocks the production of prostaglandins and thromboxanes. Exhibits antiplatelet and antithrombotic activities. Displays anticancer effects in some solid tumors. One of the first described NSAID drugs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Aspirin
CAS 50-78-2
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C9H8O4
Peso formulazione 180.16
Purezza >99%
Peso molecolare 180.16