missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ ASPP1 Antibody [PE], Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30028449 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30028449 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30028449 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NB11040683PE

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

ASPP1 Polyclonal antibody specifically detects ASPP1 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot (Negative)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene ASPP1
Applicazioni Immunoprecipitation, Western Blot (Negative)
Classificazione Polyclonal
Coniugato PE
Formulazione PBS
Alias gene apoptosis-stimulating protein of p53, 1, ASPP1Protein phosphatase 1 regulatory subunit 13B, KIAA0771apoptosis-stimulating of p53 protein 1, p53BP2-like, p85, protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 13B
Specie ospite Rabbit
Immunogeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 50 and 100 of human Apoptosis-Stimulated Protein of p53, 1 using the numbering given in entry NP_056131.1 (GeneID 23368).
Metodo di purificazione Immunogen affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 23368
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.