missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hecht Karl™ Assistant Glass Rods

Codice prodotto. 10179870
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
Diametro (sistema metrico):
9 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) unitSize
10179870 300 mm 9 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10179870 Fornitore Hecht Karl™ N. del fornitore 42850078
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello

Specifica

Certificazione/Conformità ISO 9001
Da utilizzare con (applicazione) Stirring
Diametro (sistema metrico) 9 mm
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Quantità 1/Ea.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.