Learn More
Hecht Karl™ Assistent™ Borosilicate Weighing Bottles
Codice prodotto. 10639831
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
15 mL
30 mL
45 mL
70 mL
80 mL
110 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10639831 10 mL Pezzo
10309031 15 mL Pezzo
10044071 30 mL Pezzo
10630792 45 mL Pezzo
10388881 70 mL Pezzo
10238011 80 mL Pezzo
10185391 110 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10639831 Fornitore Hecht Karl™ N. del fornitore 44250001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.95€
    14.30€ / pezzi 1
    Risparmia 5.65€
    28% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-10-2026
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Include Interchangeable NS cover and frosted label
Materiale Borosilicate Glass
Tipo di chiusura NS Cover
Product Type Weighing Bottle