Learn More
Hecht Karl™ Assistent™ Polyethylene Spray Bottles with Adjustable Jet
Codice prodotto. 10043981
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
∼1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10043981 ∼1000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10043981 Fornitore Hecht Karl™ N. del fornitore 49119010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.02€
    10.85€ / pezzi 1
    Risparmia 4.17€
    27% Sconto
Spedizione stimata: 17-12-2026
Specifica
Capacità (sistema metrico) ∼1000 mL
Materiale Polyethylene
Quantità Pezzo
Certificazione/Conformità ISO 9001 Certified
Product Type Spray Bottle