Specifica
| Materiale o nome chimico | Astaxanthin |
| Colore | Violet |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98+% |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 596.86 |
| Percent Purity | ≥98.0% |
| Forma fisica | Powder |