Learn More
Astaxanthin, TRC
Codice prodotto. 17979214
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17979214 50 mg 50mg
17959784 10 mg 10mg
17938154 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17979214 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA79002550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 472-61-7
Formula molecolare C40 H52 O4
Molecular Weight (g/mol) 596.84
Sinonimo Astaxanthin (6CI), β-Carotene-4,4'-dione, 3,3'-dihydroxy-, all-trans- (8CI), (3S,3'S)-3,3'-Dihydroxy-β,β-carotene-4,4'-dione, (3S,3'S)-Astaxanthin, (3S,3'S)-Astaxanthin, (3S,3'S)-all-trans-Astaxanthin, (S,S)-Astaxanthin, Aquasta, AstaREAL, AstaREAL A1010, AstaXin, Astabio AR 1, Astabio AR 5, Astacarox, Astareal ACT, Astared, Astax S, Astaxanthin, all-trans-, Astots 10O, Astots 5O, Astots ST, BioAstin, BioAstin oleoresin, Carophyll Pink, Lucantin Pink, NatuRose, Natupink, Ovoester, Puresta W 05, all-trans-(3S,3'S)-Astaxanthin, all-trans-Astaxanthin, trans-Astaxanthin
IUPAC Name (6S)-6-hydroxy-3-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-18-[(4S)-4-hydroxy-2,6,6-trimethyl-3-oxocyclohexen-1-yl]-3,7,12,16-tetramethyloctadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaenyl]-2,4,4-trimethylcyclohex-2-en-1-one
SMILES C\C(=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)C(=O)[C@@H](O)CC1(C)C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C2=C(C)C(=O)[C@@H](O)CC2(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Astaxanthin
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C40H52O4/c1-27(17-13-19-29(3)21-23-33-31(5)37(43)35(41)25-39(33,7)8)15-11-12-16-28(2)18-14-20-30(4)22-24-34-32(6)38(44)36(42)26-40(34,9)10/h11-24,35-36,41-42H,25-26H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,27-15+,28-16+,29-19+,30-20+/t35-,36-/m0/s1
Peso formulazione 596.3866