Learn More
ASTM (ASTM D6045, D1500) Colour Reference Standard, Paragon Scientific™
Codice prodotto. 16040152
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. unitSize
16040152 500mL
16050152 500mL
16060152 500mL
16070152 500mL
16050162 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16040152 Fornitore Paragon Scientific N. del fornitore 134000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
ASTM Colour Reference Standards are for routine calibration of colour measuring instruments and verification of test data. Process industries throughout the world use colorimeters for colour control of products such as edible and industrial oils, fuels, chemicals, pharmaceuticals, paints and coatings.
  • Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation
  • Full Traceability to International Standards
  • 500mL Pack Size supplied with MSDS
  • 18 months shelf life
  • Tamper evident security packaging
  • Manufactured in the United kingdom
Specifica
Tipo Color Reference Standard
Quantità 500 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ASTM Colour Reference Standard
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: white mineral oil
Nominal values quoted