Learn More
ASTM D-6584 Mix 1 (4C) Standard Solution, Chem Lab
Codice prodotto. 15949316
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15949316 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15949316 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL40.13781.0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    54.60€ / 1mL
    Risparmia 80.40€
    59% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Specifica
Imballaggio Ampoule in glass
Densità 0.98 g/mL
Punto d'infiammabilità 17 °C
Forma fisica Liquid
Colore Incolore
Punto di fusione -42°C
Punti di ebollizione 115°C
Solvent or Matrix Pyridine
Molecular Weight (g/mol) 79.1
Quantità 1 mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ASTM D-6584 Mix 1 (4C) standard solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ASTM