missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ASTM D2622, Sulfur Set A in Heavy Oil (75 cSt): S @ 0, 5, 10, 100, 250, 500, 750, 1000 μg/g, VHG™

Codice prodotto. 17951956
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
8 x 100 mL
Dimensione della confezione:
800mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17951956 8 x 100 mL 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17951956 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGKTSMIN2622A8

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

ASTM D2622, Sulfur Set A in Heavy Oil (75 cSt): S @ 0, 5, 10, 100, 250, 500, 750, 1000 μg/g
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Sulfur
CAS 7704-34-9
Metodi XRF/UVF
Nomi componenti o analita Sulfur
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare S
Certificazione/Conformità ISO 17034
InChI Formula InChI=1S/S
SMILES [S]
IUPAC Name sulfur
Solvent or Matrix 75 cSt Oil
Molecular Weight (g/mol) 32.065
Quantità 8 x 100 mL
Peso formulazione 31.972 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.