Learn More
ASTM D4294, Sulfur Set C in Diesel: S @ 10000, 20000, 30000, 40000, 50000 μg/g, VHG™
Codice prodotto. 17962846
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 x 100 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17962846 5 x 100 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17962846 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGKTSDSL4294C5
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
ASTM D4294, Sulfur Set C in Diesel: S @ 10000, 20000, 30000, 40000, 50000 μg/g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfur
CAS 7704-34-9
Metodi XRF/UVF
Nomi componenti o analita Sulfur
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare S
Certificazione/Conformità ISO 17034
InChI Formula InChI=1S/S
SMILES [S]
IUPAC Name sulfur
Solvent or Matrix Diesel
Molecular Weight (g/mol) 32.065
Quantità 5 x 100 mL
Peso formulazione 31.972 g/mol