Learn More
ASTM D4629 Calibration Set, N @ 0-100 mg/L in Isooctane, VHG™
Codice prodotto. 17960446
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
7 x 2 mL
Dimensione della confezione:
14mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17960446 7 x 2 mL 14mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17960446 Fornitore VHG Labs N. del fornitore ALKKTNISOV7100SET
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
ASTM D4629 Calibration Set, N @ 0-100 mg/L in Isooctane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nitrogen
CAS 7727-37-9
Nomi componenti o analita Nitrogen
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare N2
Concentrazione 0-100 mg/L
Sinonimo Nitrogen, Diatomic nitrogen, Dinitrogen, Molecular nitrogen, Nitrogen (N2), Nitrogen gas, Nitrogen nutrition (plant), Nitrogen-14
InChI Formula InChI=1S/N2/c1-2
SMILES N#N
IUPAC Name molecular nitrogen
Solvent or Matrix Isooctane
Molecular Weight (g/mol) 28.01
Quantità 7 x 2 mL
Peso formulazione 28.0061 g/mol