Learn More
ASTM Method D3606 Benzene in Gasoline Kit with IS in Isooctane, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30320621
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
7 x 2 mL
Dimensione della confezione:
14mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30320621 7 x 2 mL 14mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30320621 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREGK09000100IO
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Butanol∣Benzene∣Toluene
CAS 78-92-2, 71-43-2, 108-88-3
Nomi componenti o analita 2-Butanol∣Benzene∣Toluene
Shipping Condition Room Temperature
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Isooctane
Quantità 7 x 2 mL