Learn More
ASTM Method D3606 Check Standard 10-100 mL/L in Isooctane, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30313657
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 x 2 mL
Dimensione della confezione:
20mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30313657 10 x 2 mL 20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30313657 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREGA09000109IO
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Butanol∣Benzene∣Ethanol∣Toluene
CAS 78-92-2, 71-43-2, 64-17-5, 108-88-3
Nomi componenti o analita 2-Butanol∣Benzene∣Ethanol∣Toluene
Shipping Condition Room Temperature
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Isooctane
Quantità 10 x 2 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Benzene 10 μL/mL∣2-Butanol 40 μL/mL∣Toluene 50 μL/mL∣Ethanol 100 μL/mL