Learn More
ASTM Method D5191 Vapor Pressure - 46.7 kPa (6.77 psi), Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30316532
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 x 10 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30316532 10 x 10 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30316532 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREGS09010492
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylpentane
CAS 107-83-5
Nomi componenti o analita 2-Methylpentane
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H14
Concentrazione 100 %
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Pentane, 2-methyl-, 2-Methylpentane, 1,1-Dimethylbutane, Isohexane, Kyowasol C 600M, Kyowazol C 600, NSC 66496
InChI Formula InChI=1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
SMILES CCCC(C)C
IUPAC Name 2-methylpentane
Molecular Weight (g/mol) 86.18
Quantità 10 x 10 mL
Peso formulazione 86.1096 g/mol