Learn More
ASTM Method D5191 Vapor Pressure - 68.3kPa (9.91 psi), Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30313618
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 x 10 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30313618 10 x 10 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30313618 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREGS09010494
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopentane
CAS 287-92-3
Nomi componenti o analita Cyclopentane
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C5 H10
Concentrazione 100 %
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Cyclopentane, Exxsol Cyclopentane S, Exxsol HP 95, H&N, IP 85, Marukazol FH, NSC 60213, Pentamethylene, Zeonsolv HP
InChI Formula InChI=1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2
SMILES C1CCCC1
IUPAC Name cyclopentane
Molecular Weight (g/mol) 70.13
Quantità 10 x 10 mL
Peso formulazione 70.0783 g/mol