Learn More
ASTM Method D5501 96% Ethanol QC Check Mixture in Ethanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30318130
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 x 2 mL
Dimensione della confezione:
20mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30318130 10 x 2 mL 20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30318130 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREGH09000173EL
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethanol∣Methanol∣n-Heptane
CAS 64-17-5, 67-56-1, 142-82-5
Nomi componenti o analita Ethanol∣Methanol∣n-Heptane
Shipping Condition +20°C
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Ethanol
Quantità 10 x 2 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Methanol 1000 μg/mL∣n-Heptane 40000 μg/mL∣Ethanol 1000000 μg/mL