Learn More
ASTM Method D5580 Daily Quality Control Standard, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30310306
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 x 10 mL
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30310306 5 x 10 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30310306 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREGS0900076
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,4,5-Tetramethylbenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣2,2,4-Trimethylpentane∣Benzene∣Ethylbenzene∣Naphthalene∣n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Octane∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣Toluene
CAS 95-93-2, 95-63-6, 540-84-1, 71-43-2, 100-41-4, 91-20-3
Nomi componenti o analita 1,2,4,5-Tetramethylbenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣2,2,4-Trimethylpentane∣Benzene∣Ethylbenzene∣Naphthalene∣n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Octane∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣Toluene
Shipping Condition +20°C
Certificazione/Conformità ISO 17034
Quantità 5 x 10 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,2,4,5-Tetramethylbenzene 1 %∣Naphthalene 1 %∣n-Dodecane 1 %∣Ethylbenzene 2 %∣1,2,4-Trimethylbenzene 3 %∣Benzene 4 μg/mL∣n-Decane 10 %∣n-Octane 15 %∣2,2,4-Trimethylpentane 20 %∣n-Hexane 580 μg/mL∣Toluene 1780 μg/mL∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene) 4340 μg/mL∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene) 4340 μg/mL∣n-Heptane 10000 μg/mL