Learn More
ASTM Method D6550 4% Olefins Solution, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30308829
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 x 2 mL
Dimensione della confezione:
20mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30308829 10 x 2 mL 20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30308829 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREGS09000874IE
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Decene∣1-Heptene∣1-Hexene∣1-Nonene∣1-Octene∣1-Pentene∣2,2,4-Trimethylpentane∣2-Methyl-1-butene∣2-Methylpentene-2∣3-Methyl-1-butene∣4-Methyl-1-pentene∣cis-2-Heptene∣cis-2-Hexene∣cis-2-Nonene∣cis-2-Octene∣cis-2-Pentene∣cis-3-Heptene∣cis-3-Nonene∣Ethanol∣Isoprene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣Toluene∣trans-2-Heptene∣trans-2-Hexene∣trans-2-Nonene∣trans-2-Octene∣trans-2-Pentene∣trans-3-Heptene∣trans-3-Nonene
CAS 872-05-9, 592-76-7, 592-41-6, 124-11-8, 111-66-0, 109-67-1
Nomi componenti o analita 1-Decene∣1-Heptene∣1-Hexene∣1-Nonene∣1-Octene∣1-Pentene∣2,2,4-Trimethylpentane∣2-Methyl-1-butene∣2-Methylpentene-2∣3-Methyl-1-butene∣4-Methyl-1-pentene∣cis-2-Heptene∣cis-2-Hexene∣cis-2-Nonene∣cis-2-Octene∣cis-2-Pentene∣cis-3-Heptene∣cis-3-Nonene∣Ethanol∣Isoprene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣Toluene∣trans-2-Heptene∣trans-2-Hexene∣trans-2-Nonene∣trans-2-Octene∣trans-2-Pentene∣trans-3-Heptene∣trans-3-Nonene
Shipping Condition +20°C
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Isooctane/Xylene/Ethanol
Quantità 10 x 2 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) trans-2-Nonene 0.04048 %∣2-Methyl-1-butene 0.05864 %∣trans-2-Hexene 0.07104 %∣trans-2-Pentene 0.07396 %∣trans-3-Nonene 0.0752 %∣trans-2-Octene 0.08012 %∣3-Methyl-1-butene 0.0806 %∣cis-2-Pentene 0.08092 %∣Isoprene 0.0988 %∣cis-2-Nonene 0.11104 %∣2-Methylpentene-2 0.13608 %∣4-Methyl-1-pentene 0.13912 %∣trans-3-Heptene 0.149 %∣trans-2-Heptene 0.1508 %∣cis-2-Hexene 0.15848 %∣cis-2-Octene 0.15928 %∣cis-3-Nonene 0.16296 %∣1-Pentene 0.16856 %∣cis-2-Heptene 0.23284 %∣cis-3-Heptene 0.23672 %∣1-Decene 0.29392 %∣1-Heptene 0.30804 %∣1-Hexene 0.31012 %∣1-Nonene 0.31112 %∣1-Octene 0.31216 %∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene) 4.8 %∣2,2,4-Trimethylpentane 9.6 %∣Ethanol 9.6 %∣Toluene 72 %