Learn More
Astragaloside II, MedChemExpress
Codice prodotto. 16498978
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16498978 10 mg 10mg
16441408 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16498978 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0433
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Astragaloside II is a natural isolated from Astragalus.
Astragaloside II is a natural isolated from Astragalus.
Specifica
Materiale o nome chimico Astragaloside II
CAS 84676-89-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C43H70O15
Quantità 10 mg
Sinonimo Astrasieversianin VIII
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (120.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OC(C)=O)[C@]([H])(O[C@@H]2C(C)(C)[C@@]([C@@H](O[C@]3([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C[C@]4([H])[C@@]56CC[C@@]7(C)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@@]7([C@]8(C)O[C@H](C(O)(C)C)CC8)[H])([H])[C@]5(C6)CC2)OC1
Molecular Weight (g/mol) 827.01
Peso formulazione 827.01
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only