Learn More
Astragaloside II, MedChemExpress
Beskrivelse
Astragaloside II is a natural isolated from Astragalus.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Astragaloside II |
| CAS | 84676-89-1 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C43H70O15 |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | Astrasieversianin VIII |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (120.92 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OC(C)=O)[C@]([H])(O[C@@H]2C(C)(C)[C@@]([C@@H](O[C@]3([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C[C@]4([H])[C@@]56CC[C@@]7(C)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@@]7([C@]8(C)O[C@H](C(O)(C)C)CC8)[H])([H])[C@]5(C6)CC2)OC1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 827.01 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?