Learn More
Astragaloside IV, MedChemExpress
Codice prodotto. 16479076
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16479076 100 mg 100mg
16478978 10 mg 10mg
16444837 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16479076 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0431
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
MedChemExpress Astragaloside IV, an active component isolated from Astragalus membranaceus, suppresses the activation of ERK1/2 and JNK, and downregulates matrix metalloproteases (MMP)-2, (MMP)-9 in MDA-MB-231 breast cancer cells.
Astragaloside IV, an active component isolated from Astragalus membranaceus, suppresses the activation of ERK1/2 and JNK, and downregulates matrix metalloproteases (MMP)-2, (MMP)-9 in MDA-MB-231 breast cancer cells.
Specifica
Materiale o nome chimico Astragaloside IV
CAS 84687-43-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C41H68O14
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (127.39 mM)
SMILES O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@]([H])(O[C@@H]2C(C)(C)[C@@]([C@@H](O[C@]3([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C[C@]4([H])[C@@]56CC[C@@]7(C)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@]7([H])[C@]8(C)O[C@H](C(C)(O)C)CC8)([H])[C@]5(C6)CC2)OC1
Molecular Weight (g/mol) 784.97
Peso formulazione 784.97
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only